DAS-WIPE 100 Sterile,不锈钢清洁剂和润滑剂,VAI®
供应商: Veltek
VAI®
VELTDW1001212S2319EA 7466.77 CNY
VELTDW1001212S2319
DAS-WIPE 100 Sterile,不锈钢清洁剂和润滑剂,VAI®
擦拭巾 洁净室擦拭巾 Presaturated Cleanroom Wipes
DAS-WIPE 100™ Sterile 是一款可立即使用的单独包装的擦拭巾,且已在 VAI® 的 DAS 不锈钢清洁剂和润滑剂溶液中浸润。DAS-WIPE 100 Sterile可代替无菌生产区域所使用的硅。同时,这种擦拭巾具有极强的清洁能力,残留物也较少,是清洁室操作过程中清洁金属(包括不锈钢)的绝佳选择。DAS-WIPE 100 Sterile 的标准大小为 30.5x30.5 厘米。
  • 单独包装于两层外包装袋中
  • 包装于透明易撕的包装袋中
  • 擦拭巾呈折叠状,便于清除
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 100% 合成单纤维聚酯擦拭巾呈连续密集状,可最大程度上减少纤维和颗粒物流失
  • 原材料极其洁净,且具有较强的吸附力
  • 耐磨损性和耐拉毛性
  • 利用 FocusEdge 进行封边后,可将脱落风险降到最低
  • 可立即使用
  • 是清洁金属(包括不锈钢)的绝佳选择,还可用作一般性润滑剂
  • 可在关键无菌生产区域中代替硅,可确保瓶子在靠近关键灌装点时不被黏住
  • 交付时配备各批次产品专属无菌证书、辐照证书、检验证书及合规证书
DAS-WIPE 100 Sterile 所使用的原材料是一种呈连续密集状的 100% 单纤维聚酯,具有较强的清洁能力和吸收能力。VAI 利用 FocusEdge 裁剪技术裁剪擦拭巾,可完美封边,同时将擦拭或日常使用中的脱落风险降至最低。VAI 的 DAS-WIPE 100 Sterile 包装于透明易撕的包装袋中。