手动挤压阀
供应商: Avantor Fluid Handling
MFLB98002-10EA 0 CNY
MFLB98002-10 MFLB98002-00 MFLB98002-20
手动挤压阀
阀门 Solenoid Valves
An ideal option to secure tubing.
  • Constructed of durable Delrin®
流体仅接触管道—用于制药与食品工业等消除污染至关重要的场合的理想选择。使用阀体上易读的计量刻度来获得精确与可重复的流速。阀由聚甲醛树酯制成®。未配备管道—请从本公司的产品样本“管道”一节订购硬度(Shore A)为60或更低的柔韧管道。