Masterflex® Ismatec® 标准速度行星式齿轮驱动数字泵,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA78011-49EA 0 CNY
MFLA78010-39-IT MFLA78011-09-IT MFLA78011-17-CH MFLA78010-47-CH MFLA78011-29-AU MFLA78010-29-DK MFLA78010-29-UK MFLA78010-59-CH MFLA78010-19-AU MFLA78011-47-AU MFLA78010-39-IL MFLA78010-39-IN MFLA78011-09-IL MFLA78011-09-IN MFLA78010-29-EU MFLA78011-17-AU MFLA78011-27-EU MFLA78011-39-IL MFLA78010-19-CH MFLA78010-09-IT MFLA78010-17-IN MFLA78010-17-IL MFLA78010-47-EU MFLA78010-09-IL MFLA78010-47-UK MFLA78010-53-USS MFLA78010-17-IT MFLA78010-23-USS MFLA78010-09-IN MFLA78011-39-IN MFLA78011-39-IT MFLA78011-27-UK MFLA78010-59-AU MFLA78010-47-DK MFLA78010-19-DK MFLA78011-47-CH MFLA78011-01-USS MFLA78011-27-DK MFLA78011-19-AU MFLA78011-49 MFLA78011-43-USS MFLA78010-39-EU MFLA78010-41-USS MFLA78010-49-IN MFLA78010-49-IT MFLA78011-29-EU MFLA78010-17-CH MFLA78011-47 MFLA78011-33-USS MFLA78011-41 MFLA78011-43 MFLA78010-39-DK MFLA78011-39-CH MFLA78010-49-IL MFLA78011-29-UK MFLA78010-39-UK MFLA78010-29-AU MFLA78011-29-DK MFLA78011-07-CH MFLA78010-47-AU MFLA78011-21-USS MFLA78011-17-EU MFLA78011-49-IL MFLA78010-17-DK MFLA78010-29-CH MFLA78010-27-IL MFLA78011-39-DK MFLA78011-07-AU MFLA78010-03-USS MFLA78011-11-USS MFLA78010-17-UK MFLA78011-39-UK MFLA78011-27-IT MFLA78011-27-IN MFLA78011-39-EU MFLA78011-29-CH MFLA78011-27-IL MFLA78011-17-DK MFLA78010-17-EU MFLA78010-27-IT MFLA78010-27-IN MFLA78011-49-IN MFLA78011-49-IT MFLA78011-17-UK MFLA78011-09 MFLA78010-09-DK MFLA78011-19-EU MFLA78011-07 MFLA78010-39 MFLA78010-39-AU MFLA78011-09-AU MFLA78010-19-IL MFLA78010-19-IN MFLA78010-49-EU MFLA78011-01 MFLA78011-29-IT MFLA78010-33 MFLA78011-03 MFLA78011-19-UK MFLA78011-29-IL MFLA78011-19 MFLA78010-49-UK MFLA78011-29-IN MFLA78010-47 MFLA78010-09-CH MFLA78010-49 MFLA78011-17 MFLA78010-19-IT MFLA78011-19-DK MFLA78010-49-DK MFLA78011-47-IT MFLA78010-27-CH MFLA78011-49-CH MFLA78010-43 MFLA78011-47-IL MFLA78011-11 MFLA78011-13 MFLA78011-47-IN MFLA78010-41 MFLA78011-27 MFLA78010-59 MFLA78011-29 MFLA78010-27-UK MFLA78011-17-IT MFLA78011-07-EU MFLA78011-49-UK MFLA78011-17-IN MFLA78010-09-AU MFLA78010-27-DK MFLA78011-23 MFLA78011-49-DK MFLA78011-03-USS MFLA78011-21 MFLA78010-59-IL MFLA78010-53 MFLA78010-59-IN MFLA78011-07-DK MFLA78011-39-AU MFLA78010-59-IT MFLA78011-39 MFLA78010-17-AU MFLA78011-17-IL MFLA78011-07-UK MFLA78011-19-CH MFLA78011-49-EU MFLA78011-33 MFLA78010-39-CH MFLA78010-27-EU MFLA78010-19-UK MFLA78011-09-EU MFLA78010-29-IN MFLA78010-43-USS MFLA78010-29-IL MFLA78011-19-IT MFLA78011-47-UK MFLA78011-41-USS MFLA78010-33-USS MFLA78010-49-AU MFLA78011-27-CH MFLA78011-47-DK MFLA78010-19-EU MFLA78011-23-USS MFLA78010-09 MFLA78010-03 MFLA78011-09-UK MFLA78011-19-IN MFLA78010-29-IT MFLA78011-19-IL MFLA78011-47-EU MFLA78010-19 MFLA78010-59-DK MFLA78011-07-IT MFLA78010-17 MFLA78011-13-USS MFLA78011-27-AU MFLA78010-47-IN MFLA78010-47-IL MFLA78010-49-CH MFLA78010-59-UK MFLA78010-11 MFLA78010-47-IT MFLA78010-13 MFLA78010-09-EU MFLA78011-09-DK MFLA78010-29 MFLA78010-27 MFLA78011-49-AU MFLA78010-59-EU MFLA78010-09-UK MFLA78010-27-AU MFLA78010-23 MFLA78011-09-CH MFLA78011-07-IL MFLA78011-07-IN
Masterflex® Ismatec® 标准速度行星式齿轮驱动数字泵,Avantor®
蠕动泵
流量平稳精确,并减少了换管次数。
  • 带 8 个 SS 转子的行星式驱动器可以减少脉动,增加流速精确度,延长管的寿命
  • 四位数 LED 显示屏有助于改善可重复性
  • 自动闭塞卡盘泵易于使用,提供可重复的结果
  • 通过 6 按键键盘或模拟和 TTL 外部信号控制泵
此类多通道泵配备行星式齿轮,协同驱动 8 个不锈钢转子,实现顺畅旋转和精确的液体流量。当泵运转时,四位数 LED 显示屏显示转速或最大转速百分比。使用 MAX 按钮瞬间增加速度,以便注入或冲洗,不会干扰已编程的设置。
可结合选用适合自身应用的泵管尺寸和材质。Click’n’go™ 卡盘泵配备自动闭塞,可简化使用,减少换管次数,获得可重复的结果。在同一方向上安装卡盘泵,可减少脉动;在相反方向上安装,会增加计数器压力。
订购适合您的应用需求的双卡口式管尺寸和材质(另购)。库存 100 多种选件 — 如需查看最常用的尺寸和材质,请单击下面的“配件”!
通过 6 按键键盘输入泵速度,实现精确的泵送 — 连续泵送的理想选择。
您可以利用模拟输入信号远程控制速度;TTL 触点闭合提供开启/停止、旋转方向和自动开启控制。通过模拟输出监测速度。分配器可以连接到 DB15 母端口。
Delivery information: Click'n'go™ 卡盘泵和电源线。