Dow Corning Pharma-65管
供应商: Dow
MFLA96107-04EA 0 CNY
MFLA96107-04 MFLA96107-05 MFLA96107-00 MFLA96107-11 MFLA96107-01 MFLA96107-02 MFLS96107-09
Dow Corning Pharma-65管
胶管 Transfer Tubing
Platinum-cured silicone tubing with a very low extractable profile.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用:制药,生物技术,和超纯度流体加工。
特性: 铂处理硅胶管具有低萃取性;它不含邻苯二甲酸盐,可塑剂,乳胶,或其他有机添加剂;使用寿命长并能保持柔性和弹性;Dow Corning 从硅到硅胶管都保持完整的可追溯性。硬度计,shore A认证级别为 62。
树脂认证: 树脂经FDA认证,符合USP Class VI标准;符合3A 卫生标准和欧洲药典(EP) 标准;管材依据原料药(BP)和现行GMP制造。
温度范围:–58 至 482 °F (–50 至250 °C)。