用于ATEX2区的Masterflex® I/P®高性能泵头,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA77600-82EA 0 CNY
MFLA77600-82
用于ATEX2区的Masterflex® I/P®高性能泵头,Avantor®
Pump Heads Peristaltic Pump Heads
所有I/P泵头具有最快的流速、最大的压力和吸升性能。
  • 泵头得到欧洲防爆指令批准可用于第2区,并且评级为EEx II 3 G c II C T6
  • 在将这款泵头安装到适合欧洲防爆指令2区使用的电机时,请使用下面“附件”列出的转接器
  • 不锈钢和聚酯材质能耐受严苛的工艺环境
  • 通用的安装配置—将泵管出口安装在顶部或侧面,以便灵活设置
  • C形设计使泵管能在泵头的同一侧进出。
这款耐用型三滚轴泵头是需要单泵头工业工艺和生产应用的理想选择,其流速可达17LPM——在所有I/P泵头中流速最快。它安装简便,能兼容Masterflex I/P高性能精密管,从而产生更大压力和吸升力,提升泵送粘性流体的能力,并且具有比精密泵管更长的泵管寿命。可调节的泵管定位器将泵管牢牢地固定在泵头内,避免了泵管松动。
I/P高性能泵头和能连接两个及以上泵头的I/P驱动器兼容。能兼容两个泵头的驱动器即使在困难的条件下(如高背压)也有足够的扭矩来运转泵头。
敬请留意:泵头不可堆叠。
Delivery information: 安装构件、一根长20"(51厘米)的硅胶泵管,以及有助于无噪音运行和延长使用寿命的可更换柄脚套。