Parker 高压多介质磁力阀
供应商: Parker
MFLB01870-04EA 0 CNY
MFLB01870-04 MFLB01870-05 MFLA01870-03 MFLB01870-06 MFLB01870-07 MFLB01870-09 MFLB01870-10 MFLB01870-00 MFLB01870-01 MFLB01870-02
Parker 高压多介质磁力阀
阀门 Solenoid Valves
具备出众潜力,在液体和气体分析中进行精密控制。
  • 高速 — 响应时间通常为 <5 毫秒
  • 最大压力高达 1250 psi
  • 由抗腐蚀的钝化不锈钢制成
  • 气密性为 1 x 10-7 cc/sec/atm 氦气
此类坚固的阀门具备极高的可重复性,外形小巧,将高速度和高流量完美结合在一起。线圈能够连续运行,防尘防污。