Parker XM 空气控制阀
供应商: Parker Hannifin
MFLB98623-03EA 0 CNY
MFLB98623-03 MFLB98623-13 MFLB98623-46 MFLB98623-34 MFLB98623-45 MFLB98623-01 MFLB98623-11 MFLB98623-33 MFLB98623-32 MFLB98623-42 MFLB98623-31 MFLB98623-41 MFLB98623-30 MFLB98623-09 MFLB98623-07 MFLB98623-17 MFLB98623-05 MFLB98623-15
Parker XM 空气控制阀
阀门 Solenoid Valves
Direct solenoid spring return.
  • 满足连续运行等级
  • 直接电磁执行,弹簧复位
  • 无最低工作压力要求的电磁线圈驱动一个电枢销钉,直接撞击阀芯机构,改变阀门挡位
虽然没有最低工作压力要求,XM 阀门的用户仍必须根据系统压力选择阀门。与正压系统中使用的阀门相比,真空服务中使用的三通阀具有不同的结构。四通阀可用于真空或正压系统。
XM 阀门不可修理。在电磁衔铁上设置行程后,阀门设定。因此,XM 阀门的内部机构不可修理。
所有端口均为 1/8。管道内阀门可作为单个阀门进行安装。阀门上有安装孔。管道内阀门可作为分流管安装在 IEM 分流管上。分流管同时兼容三通阀和四通阀,无需借助任何类型的额外套件。IEM 分流管端口为 1/4。