ASCO 二通和三通微型电磁阀
供应商: Asco
MFLB98515-36EA 0 CNY
MFLB98515-36 MFLB98515-24 MFLB98515-38 MFLB98515-26 MFLB98515-32 MFLB98515-42 MFLB98515-34 MFLB98515-44 MFLB98515-22 MFLB98515-30 MFLB98515-40 MFLB98515-28
ASCO 二通和三通微型电磁阀
阀门 Solenoid Valves
结构采用耐腐蚀材质。
  • 功耗低
  • 采用分流管安装结构,装配更轻松
  • 端口为 #10-32 UNF
这些通用型三通电磁阀允许您向任何端口引入压力,将气体或化学品混入第三个端口。