Hayward通用型活塞套件
供应商: Hayward
MFLB06225-60EA 0 CNY
MFLB06225-60
Hayward通用型活塞套件
旋塞阀
是实验室和加工采样的理想选择。
  • 气温为70°F (21°C)时的额定压力为150 psi
  • PVC活塞材质,EPDM底部和密封
适用于打开和关闭,限制流量或采样应用,全塑料的活塞套件可以用于任何管道环境。套件含有一个1/4英寸NPT(阴)管螺纹,一个1/4英寸NPT(阳)管螺纹,适用于1/4英寸至7/16英寸内径泵管的软管和接头,以及一个六角扳手。这些工具可以做六种不同的连接组合。