乙二胺四乙酸三钾盐二水合物 99+%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 依地酸乙二胺四乙酸三钾EDTA
ACRO301601000EA 0 CNY
ACRO301601000 ACRO301600025 ACRO301605000
乙二胺四乙酸三钾盐二水合物 99+%
乙二胺四乙酸三钾盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
分子量: 442,55 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149672
CAS号: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dry substance)
Water ≤9 % (K.F.)