1,2-辛二醇 98+%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO200140100EA
0
CNY
ACRO200140100
ACRO200140500
1,2-辛二醇 98+%
1,2-辛二醇
分子式:
C₈H₁₈O₂ 分子量: 146,23 g/mol 沸点: 243 °C (1013 hPa) 溶点: 28…31 °C 闪点: 138 °C |
MDL编号:
MFCD00010738 CAS号: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to white Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |