L-丙氨酸
供应商: APPLICHEM LIFESCIENCE
Synonyms: L-α-氨基丙酸(S)-2-氨基丙酸
APLIA1688.0100EA 0 CNY
APLIA1688.0100
L-丙氨酸
L-丙氨酸
分子式: C₃H₇NO₂
分子量: 89,09 g/mol
沸点: 189 °C (1013 hPa)
溶点: 79 °C
密度: 1,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064410
CAS号: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203