Order Entry
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, Technical Grade
undefined
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, Technical Grade
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    Colorless to white to light yellow Solid or liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with NaOH:
    94 to 106 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)
  •  
    Pack type
    Pk
  • ACRO121050050
    121050050
    Glass bottle for solids
    5 g
    1 * 5 克
    1 * 5 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 5 克
       ¥0.00
  • ACRO121050100
    121050100
    Glass bottle
    10 g
    1 * 10 克
    1 * 10 克 - ¥0.00
    ¥0.00
    1 * 10 克
       ¥0.00