二甲亚砜-d6 (99.8% D) 用于NMR光谱
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 氘代二甲亚砜DMSO-d6二甲基亚砜-d6
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC87154.0010EA 558 CNY
VWRC87154.0010 VWRC87154.0006 VWRC87154.0007 VWRC87154.0001 VWRC87154.0011 VWRC87154.0100 VWRC87154.0025
二甲亚砜-d6 (99.8% D) 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
分子式: D₃CS(O)CD₃
分子量: 84,09 g/mol
沸点: 189 °C (5 mmHg)
溶点: 20,2 °C
密度: 1,19 g/cm³ (20 °C)
闪点: 82 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002090
CAS号: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %