硫酸 1 mol/l (2 N) 在水溶液中 Reag. Ph. Eur. 1086804
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC85973.290EA 1351.35 CNY
VWRC85973.290
硫酸 1 mol/l (2 N) 在水溶液中 Reag. Ph. Eur. 1086804
硫酸
订购须知 Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
分子式: H₂SO₄
分子量: 98,08 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 3264
ADR: 8,III