氨水 分析级 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87707.180EA 1210.65 CNY
VWRC87707.180
氨水 分析级 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
氨水 分析级
订购须知 Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
分子式: NH₃
分子量: 35,05 g/mol
密度: 0,92 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066650
CAS号: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN号: 2672
ADR: 8,III