甲醇-d4 (98% D) with 0.03% TMS 用于NMR光谱
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
四氘代甲醇
, 全氘代甲醇
VWRC84116.0010EA
1588.65
CNY
VWRC84116.0010
甲醇-d4 (98% D) with 0.03% TMS 用于NMR光谱
甲醇-d4
分子式:
D₃COD 分子量: 36,01 g/mol 沸点: 65,3 °C (1013 hPa) 溶点: –99 °C 密度: 0,888 g/cm³ (20 °C) 闪点: 11 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00044637 CAS号: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN号: 1230 ADR: 3 (6.1),II |
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water (HDO+D2O) | Max. 0.03 % |