氯化钠 20% 在水溶液中 Reag. Ph. Eur. 1079502
供应商: VWR Chemicals
VWRC87931.290EA
2008.65
CNY
VWRC87931.290
氯化钠 20% 在水溶液中 Reag. Ph. Eur. 1079502
氯化钠
订购须知 Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
分子式:
NaCl 分子量: 58,44 g/mol 密度: 1…1,2 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003477 CAS号: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |