袋,扭绞密封
供应商: VWR
VWR®
VWRI129-0417EA 4103.4 CNY
VWRI129-0417 VWRI129-9806 VWRI129-9807 VWRI129-9804 VWRI129-9805 VWRI129-9808 VWRI129-0418 VWRI129-9809 VWRI129-9028 VWRI129-9886 VWRI129-9029 VWRI129-9887 VWRI129-9884 VWRI129-9026 VWRI129-9885 VWRI129-9027 VWRI129-9802 VWRI129-9803 VWRI129-9847 VWRI129-9800 VWRI129-9801 VWRI129-0012 VWRI129-9020 VWRI129-0013 VWRI129-9021 VWRI129-0010 VWRI129-0011 VWRI129-9024 VWRI129-9025 VWRI129-9022 VWRI129-1161 VWRI129-9023 VWRI129-1162 VWRI129-9817 VWRI300-0107 VWRI129-9815 VWRI129-9816 VWRI129-9854 VWRI129-9810 VWRI129-9813 VWRI129-9814 VWRI129-9019 VWRI129-9870
袋,扭绞密封
样品袋
LDPE袋,在无菌条件下制造和包装
  • 提供安全、无污染、柔性的容器,确保可靠的分析结果
  • 无RNase、DNase、致热原和BPA
  • 提供经济、高效的样品收集、容纳和运送方式
  • 钢丝接头,使袋保持打开,以便填充
  • 独特的双折叠系统,提供临时的防泄漏密封
多用途,可用于食品、液体、谷物、石油产品、动物材料、废弃物和土壤样品。环境取样(表面样品)、尸体取样、生物医学和制药研究、质量保证程序(QA/QC)、食品行业应用和临床及兽医学。
不透明的袋用于食品、制药和环境行业。黑色树脂是完全的光屏障,可保护光敏物质,如维生素、化学品和药品或食品补充剂、植物提取物和生物组织。