生物危害垃圾袋
供应商: VWR
VWR®
VWRU89129-468EA 1692 CNY
VWRU89129-468 VWRI129-0029 VWRI129-0027 VWRU89130-796 VWRU14220-070 VWRI129-0028 VWRU14220-050 VWRI129-0025 VWRI129-0026 VWRU14220-052 VWRU89129-474 VWRU89129-472 VWRU14220-034 VWRU89129-470 VWRU14220-066 VWRU14220-032Y VWRU14220-068 VWRU14220-046 VWRU14220-048 VWRI129-1574 VWRI129-0024 VWRI129-1564 VWRI129-1157
生物危害垃圾袋
废物处理袋
这些结实耐用的袋子非常适合用来处置具有生物危害性、必须首先进行高温高压灭菌的废弃物。带金属丝封口,可扩大袋子并在冷却时通风
PP,厚度50微米,带“生物危害”标签
  • 可进行最高135℃的高温高压灭菌
  • 未高温高压灭菌前温度指示器文为白色,灭菌后为黑色。若出现“内容物已经过高温高压灭菌”,则表明成功完成高温高压灭菌
  • “生物危害”标签清晰可见,带相应的警告标志
Certifications: Bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.