带盖培养基瓶
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRI215-2205EA 1566 CNY
VWRI215-2205 VWRI215-2211 VWRI215-2206 VWRI215-2210 VWRI215-2203 VWRI215-2924 VWRI215-2204
带盖培养基瓶
培养基瓶
聚碳酸酯,可高温高压灭菌,窄口瓶,带标准聚丙烯盖。
  • 非常适合用于蒸汽灭菌
  • 安全且抗震
  • 具有化学惰性
VWR培养基瓶是所有硼硅玻璃瓶的理想替代品。专用于需要对实验室生物流体进行终端灭菌(高温高压灭菌)、存储、运输和生产的各种实验室应用。瓶有圆形和方形两种规格,可满足各种包装要求。
瓶塞系统可防泄漏,密封圈可对盖进行便捷的收缩胶膜包装。每个瓶都经过仔细生产和质量控制,确保瓶壁厚度、透明度、刻度和防泄漏瓶塞一致。
也可选带聚四氟乙烯膜的隔膜盖或带孔盖。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904