广口瓶带螺旋盖VWR®高性能
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI215-3437EA 70.2 CNY
VWRI215-3437 VWRI215-3435S VWRI215-3450S VWRI215-3438S VWRI215-3448 VWRI215-3431S VWRI215-3441 VWRI215-3443S VWRI215-3453S VWRI215-3436 VWRI215-3447S VWRI215-3450 VWRI215-3435 VWRI215-3434 VWRI215-3434S VWRI215-1918 VWRI215-3444S VWRI215-3454 VWRI215-3446S VWRI215-3440 VWRI215-3451 VWRI215-3447 VWRI215-3433 VWRI215-3432S VWRU414004-126 VWRI215-3445S VWRI215-3451S VWRI215-3439 VWRI215-3454S VWRI215-3452S VWRI215-1899 VWRI215-3432 VWRU414004-125 VWRI215-3453 VWRU414004-116 VWRU414004-121 VWRU414004-124 VWRI215-3431 VWRI215-3446 VWRI215-3452 VWRU414004-120 VWRI215-3442 VWRI215-3445 VWRI215-3449 VWRI215-1889 VWRI215-3444 VWRI215-3448S VWRI215-3433S VWRU414004-127 VWRI215-3440S VWRI215-3439S VWRI215-3437S VWRI215-3441S VWRI215-3449S VWRI215-3443 VWRU414004-117 VWRU414004-119 VWRI215-3436S VWRI215-3438 VWRU414004-118 VWRI215-1898
广口瓶带螺旋盖VWR®高性能
塑料瓶
LDPE、HDPE或PP材质,带PP螺旋盖
  • 良好的耐化学性
  • LDPE和HDPE可承受80 °C的温度
  • PP可承受135 °C的温度,可进行高温高压灭菌
  • 防泄漏
可在实验室内任何地方使用,并可用于收集样品。广口,可快速灌装和分配粉末、糊状物和液体。四升容量瓶,一体化把手设计。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904