试管清洁刷
供应商: VWR
VWR®
VWRI149-0213EA 251.77 CNY
VWRI149-0213 VWRI149-0221 VWRI149-0214 VWRI149-0218 VWRI149-0208 VWRI149-0219 VWRI149-0220 VWRU17145-005
试管清洁刷
刷子
白色或天然毛刷,非常适合用于清洁试管和各种其它实验室器具。
  • 配备一个或两个尖端结,可最大限度减少刮伤风险,并提高清洁密度,带钢丝柄