球形烧瓶用清洁刷
供应商: VWR
VWR®
VWRI149-0105EA 294.08 CNY
VWRI149-0105
球形烧瓶用清洁刷
刷子
Black nylon, wooden handle. These cleaning brushes are specially designed for cleaning balloon flasks and carboys.
  • 这些清洁刷采用特殊设计,可清洁球形烧瓶和大桶。
  • 旋转刷段,易于清洁底部和边角
  • 用于清洁球形烧瓶和大桶的上部内侧瓶肩
  • 木制手柄,带挂圈