接种环和接种针,一次性使用
供应商: VWR
VWR®
VWRI612-9366EA 1290.26 CNY
VWRI612-9366 VWRI612-9359 VWRI612-9360 VWRI612-9361 VWRI612-9362
接种环和接种针,一次性使用
涂布棒 接种环和针
聚苯乙烯,无菌.
  • 彩色编码,易于产品识别
  • 六角形环轴,易于抓握,有助于定位、稀释和划线
  • 伽马射线灭菌
接种环小袋子包装,可重复密封,方便随时取用。然后重新密封,保持产品完整性。 接种环和针颠倒放置在袋子中,以便减少污染。一只手轻松选取包装支架,另一只手拿着培养板或管.
Delivery information: 交货信息:每箱均附检验证书。
Packaging: 包装:40个接种环/袋(每包25袋.