卫生口罩,3层非编织PP
供应商: Avantor
VWR®
VWRI113-0716EA 23.14 CNY
VWRI113-0716 VWRI113-8927 VWRI113-0714 VWRI113-8928
卫生口罩,3层非编织PP
口罩 卫生口罩
卫生口罩,3层非编织PP制造,鼻桥和耳挂。
  • 无乳胶
  • 细菌过滤效率:90%
  • 颗粒过滤效率:98.5%
  • 颗粒尺寸:0.1 μm
  • 仅用于工业和洁净室;不得用于防护新冠肺炎
  • 本产品不是法规(EU)2017/745/ Directive 93/42/EEC所指的医疗或临床用医疗器械
  • 本产品不是法规(EU)2016/425所指的个人防护设备(PPE)
密度:20 g/m²(前层);25 g/m²(后层);20 g/m²(中心)