结晶皿
供应商: VWR
VWR®
VWRI216-0068EA 143.7 CNY
VWRI216-0068 VWRI216-0079 VWRI216-0069 VWRI216-0070 VWRI216-0073 VWRI216-0062 VWRI216-0063 VWRI216-0074 VWRI216-0071 VWRI216-0060 VWRI216-0072 VWRI216-0061 VWRI216-0077 VWRI216-0066 VWRI216-0078 VWRI216-0067 VWRI216-0075 VWRI216-0064 VWRI216-0076 VWRI216-0065
结晶皿
盘子/皿/盆 结晶皿
硼硅酸盐3.3玻璃,带或不带槽口
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温达500°C
  • 级小的热膨胀,对温度变化具有较高的抗力
适用于通用应用的经济替代方案。 带有白色标签区域。
  • 优良的耐化学性
  • 耐500℃高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
DIN 12337(不带槽口)
DIN 12338(带槽口)