蒸发皿,高型
供应商: VWR
VWR®
VWRI216-0179EA 328.64 CNY
VWRI216-0179 VWRI216-0180 VWRI216-0183 VWRI216-0184 VWRI216-0181 VWRI216-0182 VWRI216-0185
蒸发皿,高型
盘子/皿/盆 蒸发盆/皿
PTFE,带倾倒口
  • 极好的耐化学性
  • 可承受-200℃到+280℃的温度
  • 内壁极其光滑,可防止污染
壁厚,锥形。极其坚固。
  • 极好的耐化学性
  • 可承受-200℃到+280℃的温度
  • 内壁极其光滑,可防止污染
壁厚,锥形。极其坚固。