蒸发皿
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI216-0087EA 120.16 CNY
VWRI216-0087 VWRI216-0092 VWRI216-0088 VWRI216-0083 VWRI216-0084 VWRI216-0091 VWRI216-0090 VWRI216-0089 VWRI216-0085 VWRI216-0086
蒸发皿
盘子/皿/盆 蒸发盆/皿
3.3级带倾倒口硼硅玻璃
  • 优良的耐化学性
  • 耐500℃高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
经济实用,可用于多种实验室应用。平底,带签区
Certifications: DIN 12336