一次性称量盘
供应商: Avantor
VWR®
VWRI611-1375EA 0 CNY
VWRI611-1375 VWRI611-1374 VWRU25433-014 VWRI611-1373 VWRU25433-022 VWRU25433-016 VWRU25433-020 VWRI611-1377 VWRI611-1376
一次性称量盘
称量皿 称量船
铝制称量盘
  • 带法兰凸缘和卷曲法兰盘,稳定性更高
  • 无污染,无油
  • 可堆放
非常适合于称量、取样、分配、存储、食品加工、蒸发或一般实验室用途。