皂液器,自动感应
供应商: VWR
VWR®
VWRI129-0486EA 4405.33 CNY
VWRI129-0486
皂液器,自动感应
Soap Dispensers and Lotion Soap Dispensers
该款自动感应皂液器可以有效减少交叉污染,以及洁净室和支持区域的浪费。适用于Micronova 500 ml泵瓶。
  • 不浪费装置,可安装在墙壁上
  • 分配器采用电子眼激活,能够将预量好的皂液、洗剂或消毒剂干净、安全地分配到手中
  • 紧凑型重力进给装置,无管,简单泵动作
Suitable for use with Micronova 500 ml pump bottles.
Certifications: OSHA, CDC, ADA
Delivery information: 交付信息: 随附四尺寸“D”电池。