防火毯
供应商: VWR
VWR®
VWRI118-1106EA 1011.68 CNY
VWRI118-1106 VWRI118-1105 VWRI118-1107
防火毯
急救用品 消防和应急毯
采用包含两层玻璃纤维垫和一层阻燃膜的复合材料制成。用于消灭相对较小的火。该款防火毯用料环保,不含石棉。
  • 可耐受达550 °C的高温
  • 带盖塑料盒存储,安全、防尘,三语种标签(德语、英语、法语)
  • 可安装于墙壁
  • 可快速打开的两条拉索设计
Certifications: BS EN 1869