带喇叭形边的窄口或广口平底烧瓶
供应商: VWR
VWRI214-1181EA 438.38 CNY
VWRI214-1181 VWRI214-1180 VWRI214-1183 VWRI214-1182 VWRI214-1185 VWRI214-1184 VWRI214-1186 VWRI214-1178 VWRI214-1177 VWRI214-1179
带喇叭形边的窄口或广口平底烧瓶
烧瓶 圆底烧瓶
3.3级透明硼硅玻璃.
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀系数极小,较耐温度变化
经济实用,可用于多种应用。带容量标记和白色标签区。
Certifications: ISO 1773(窄口)
DIN 12347(广口)