量筒
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI612-4407EA 399.6 CNY
VWRI612-4407 VWRI612-4405 VWRI612-4406 VWRI612-4401 VWRI612-4404 VWRI612-4402 VWRI612-4403
量筒
量筒 Measuring Cylinders
PP材质,半透明,高型,B级
  • 环模刻度,蓝色套印
  • 大型六角形基座,稳定性更高
  • 防滴边缘
  • 可在121℃高温高压灭菌20分钟
非润湿性,不会有液体损失。测量的液体量与倒出的量相同。
Certifications: DIN 12681, ISO 6706