巴斯德移液管
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU14672-608EA 734.4 CNY
VWRU14672-608 VWRI612-3860 VWRI612-3849 VWRI612-3850 VWRI612-3861 VWRI612-1799 VWRI612-1702 VWRU14672-200 VWRU14672-380 VWRI612-1798 VWRI612-1701
巴斯德移液管
移液管和移液器 巴斯德/移液管
钠钙玻璃,一次性,未灭菌
  • 自动化制造工艺,确保生产完全一致
  • 棉球插塞具有锥形上开口
  • 顶体外径:7.1 mm,壁厚:0.53 mm,喷气式外径:1.50 mm