一次性样品杓
供应商: VWR
VWR®
VWRI231-0593EA 3822.81 CNY
VWRI231-0593 VWRI231-0416 VWRI231-0106 VWRI231-0104 VWRI231-0369 VWRI231-0105 VWRI231-0103
一次性样品杓
样品勺
PP. 多用途、坚固和经济实用,用于收集、转移和处理化学和生物样本。
  • 耐稀酸和碱
  • 减少交叉污染
  • 可进行高温高压灭菌
这些样品杓形状新颖,可以作为铲、匙、勺、刮刀、搅拌棒或擦拭工具使用。是回收液氮冷冻的样品的理想工具。标准样品杓一端是独特的铲/勺端,另一端是小勺端。一次性大型样品杓比一次性标准样品杓大50%。长柄便于从大的容器中提取材料。
Certifications: 符合FDA食物接触应用类标准