实验室马克笔
供应商: VWR
VWR®
VWRI811-0066EA 808.32 CNY
VWRI811-0066 VWRI811-0065 VWRI811-0068 VWRI811-0067
实验室马克笔
实验室马克笔
这些多功能的实验室马克笔设计用于在潮湿或干燥的表面上书写,适用于工业,生物医学和教育实验室。
  • 耐用的笔尖和墨水确保产品使用寿命长
  • 墨水立即变干,可以立即处理
  • 非无菌
  • 不含天然橡胶乳胶
这些马克笔可以在一次性塑料用品上提供永久性标记。 当在玻璃,金属或瓷器表面上使用时,墨水在遇水时不会弄脏,并且可以使用各种溶剂将其从这些表面上冲洗掉,从而可以进行重复书写。