表面保护板,隔热板
供应商: VWR
VWRI115-0097EA 2301.75 CNY
VWRI115-0097
表面保护板,隔热板
该板采用陶瓷玻璃制成,能够保护高质量表面免受高温容器烫伤,如坩埚、蒸发皿、玻璃容器等。其还能够为深度冷冻产品提供可靠保护。板边缘的垫脚设计,避免其与受保护表面的直接接触。
  • 温度耐受范围−235.5到 +648.8 °C
  • 易清洁、防污表面
  • 低热膨胀系数,耐热冲击