运输拭子
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI710-0440EA 0 CNY
VWRI710-0440 VWRI710-0439 VWRI710-0432 VWRI710-0434 VWRI710-0441 VWRI710-0437 VWRI710-0433 VWRI710-0435 VWRI710-0438 VWRI710-0436
运输拭子
拭子 运输拭子
用于细菌标本的多种收集和运输装置。提供不同的涂药器和运输介质。铝制包装,内含氮气,保质期更长。
  • 多种细菌可在涂药器和管中存活24-48小时
  • 在多种研究中使用需氧和厌氧生物进行验证
  • 每个拭子系统都独立包装在带防拆密封(打开时变为白色)的小袋中。
短暂或短期使用时有中等风险:
Certifications: Class IIa.
Packaging: Individually wrapped aluminium pouches under nitrogen ensuring longer shelf life.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904