VWR®, 通用液体温度计
供应商: VWR
VWR®
VWRI620-0862EA 46 CNY
VWRI620-0862 VWRI620-0884 VWRI620-0864 VWRI620-0803
VWR®, 通用液体温度计
温度计 Analogue Thermometers
这些温度计含有红色有机液体和白色背面玻璃,非常适合用于化学实验室、大学、科研机构、食品和饮料加工、石化实验室、制药工业、医疗工业、制造商、乳品厂、啤酒厂和酒厂。
  • 局浸或全浸
  • 白色背景玻璃
  • 永久性玻璃内嵌刻度
Packaging: Safety-Pak 独立包装。