微量离心管,1.5 ml,SuperSpin
供应商: VWR
VWR®
VWRU20170-036EA 0 CNY
VWRU20170-036 VWRU20170-026 VWRI211-0015 VWRI211-0023
微量离心管,1.5 ml,SuperSpin
管子 微型离心管
超透明PP,刻度,可蒸汽灭菌,可冷冻,平盖,易于打开
  • 可承受40 000×g的超高离心力
  • 适用于常见标准微量离心管转子
  • 平盖可轻松,包括一个专用铰链,呈九十度,单手移液时更容易闭合。
  • 每个批次均经过测试,保证无DNase和Rnase
Packaging: 包装:在可重复密封的袋子中。包装颜色各种各样,有红色、蓝色、绿色、黄色、橙色管,都装在单独的100个管袋中。