微量离心管,2.0 ml,SuperClear
VWR® SuperClear™
VWRI211-0118EA 163.85 CNY
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
微量离心管,2.0 ml,SuperClear
  • 可承受14 000×g的离心力
  • 适用于常见微量离心管转子
  • 管侧表面贴上磨砂标签,平盖可轻松贴标和穿透
  • 每个批次均经过测试,保证无DNase和Rnase