PCR条和条盖
供应商: VWR
VWR®
VWRI732-3610EA 1599 CNY
VWRU76402-854 VWRI732-3610 VWRI732-3499 VWRI732-0545 VWRI732-0546 VWRI732-1518 VWRI732-1519 VWRI732-1517 VWRI211-0338 VWRI732-3391 VWRI211-0339 732-0550 VWRI732-0552 VWRI732-1521 VWRI732-0554 VWRI732-0553 VWRI732-1520 VWRU93001-118 VWRI211-0381 VWRI732-3609 VWRI731-0367 VWRI732-3608 VWRU20170-000 VWRI732-1506 VWRU20170-004 VWRU20170-002 VWRU82006-606 VWRU93001-118_U VWRI732-3485 VWRU76318-796 VWRI732-3484
PCR条和条盖
管子 聚合酶链反应管
聚丙烯材质,匹配常见品牌的PCR仪。
  • 经认证,无DNase、RNase和人源DNA
  • 可高温高压灭菌
  • 提供圆顶盖或平盖
匹配常见品牌的PCR仪。
  • 经认证,无DNase、RNase和人源DNA
  • 可高温高压灭菌
  • 提供圆顶盖或平盖
可提供圆顶盖或平盖