培养管和样品管,一次性
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI211-0080EA 0 CNY
VWRI211-0080 VWRI211-0083 VWRI211-0071 VWRI211-0084 VWRI211-0133 VWRI211-0132 VWRU60818-618 VWRI211-0073 VWRI211-0072 VWRI211-0082 VWRI211-0074 VWRI211-0079 VWRI211-0076 VWRI211-0075 VWRI211-0070 VWRI211-0077 VWRI211-0085 VWRI211-0078 VWRU60818-703 VWRI211-0081
培养管和样品管,一次性
管子 试验/取样管
透明聚苯乙烯(PS),或半透明聚丙烯(PP).
  • PS管:不可高温高压灭菌。耐受温度范围-40℃至+90℃。可承受最高1500×g的离心力
  • PP管:可在最高+121℃的温度下进行高温高压灭菌。温度耐受范围-90℃至+135℃。可承受最高3000×g的离心力
  • 提供压入塞或双位推盖,用于压力平衡或气体交换,同时确保盖不会脱落
精密模制的培养管和样品管,用于多种应用。圆底。无菌或未灭菌