不带边试管
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI212-0012EA 156.6 CNY
VWRI212-0012 VWRI212-0020 VWRI212-0018 VWRI212-0019 VWRI212-0017 VWRI212-0014 VWRI212-0011 VWRI212-0015 VWRI212-0016 VWRI212-0013
不带边试管
管子 试验/取样管
AR-Glas®,钠钙玻璃
  • 良好的化学和物理性能
  • 也可作为一次性试管
厚壁
采用经济包装。壁厚约0.8mm到1.0mm。