试管,带或不带边
供应商: VWR
VWR®
VWRI212-0030EA 0 CNY
VWRI212-0030 VWRI212-0319 VWRI212-0315 VWRI212-0028 VWRI212-0322 VWRI212-0321 VWRI212-0320 VWRI212-0032 VWRI212-0031
试管,带或不带边
管子 试验/取样管
硼硅酸盐玻璃,3.3级.
  • 优异的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,耐温度变化
经济实惠,使用广泛,壁薄。
Certifications: DIN 12395.