带边试管
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI212-0026EA 383.4 CNY
VWRI212-0026 VWRI212-0302 VWRI212-0306 VWRI212-0305 VWRI212-0300 VWRI212-0301 VWRI212-0304 VWRI212-0022 VWRI212-0024 VWRI212-0303 VWRI212-0023 VWRI212-0021 VWRI212-0025
带边试管
管子 试验/取样管
FIOLAX®,中性玻璃
  • 优异的耐化学性
  • 耐受快速温度变化和局部受热
较经济实惠,使用范围广泛,壁薄。
Certifications: DIN 12395