样品瓶,带PE塞
供应商: VWR
VWR®
VWRI548-0449EA 0 CNY
VWRI548-0449 VWRI548-0042 VWRI548-0043 VWRI548-0352
样品瓶,带PE塞
小瓶
该款样品瓶推荐用于以下制造商的仪器:Alcott, 吉尔森, 岛津, 沃特世®(Wisp 96 respectively 48 position carousel)
  • 插入小管带PE垫
  • 星型图案PE塞容易穿刺
  • 1ml样品瓶可放置内插管,操作方便