螺口样品瓶,ND8
供应商: VWR
VWR®
VWRI548-0018EA 2140.42 CNY
VWRI548-0018 LAPH11090259 VWRI548-2090 LAPH11090210 VWRI548-0420 LAPH11090382 VWRI548-1420
螺口样品瓶,ND8
小瓶
样品瓶可配套下列厂商的仪器:Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi等。
  • GC、HPLC标准样品瓶
  • 特别适合VWR®/Hitachi仪器
  • 多种内插小管可选
  • 样品瓶和隔垫可以一起订购
  • 插入小管直径5mm
  • 有平底插入小管可选
Delivery information: 套件包括:1,5 ml玻璃螺旋盖瓶(11.6×32 mm),黑色PP螺旋盖,带5.5 mm中心孔和隔膜。