螺纹口瓶,ND13
供应商: VWR
VWR®
VWRI548-0521EA 934.16 CNY
VWRI548-0521 VWRI548-0051
螺纹口瓶,ND13
小瓶
该款样品瓶推荐用于以下制造商的仪器:戴安、岛津、Spark、瓦里安、VWR®/日立、沃特世®(Wisp 48孔转盘)等。
  • 可以将4 ml螺纹口瓶ND13与任意一款13 mm PP螺旋密封作为两件套组合进行订购
  • 应要求,还可以提供条形码标签瓶
  • 也可以提供顶部封闭螺旋密封,用于存储
Delivery information: 交付信息:套件包含:4 ml玻璃螺旋盖瓶(14.7×45 mm),黑色PP螺旋盖,带8.5 mm中心孔或顶部封闭款以及隔垫